Tisk…

3,5-Xylidine 97+%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 3,5-Dimethylaniline, 5-Amino-m-xylene

160191000 160195000 160190050
ACRO160191000EA 1480 CZK
ACRO160191000 ACRO160195000 ACRO160190050
3,5-Xylidine 97+%
3,5-Xylidine
Vzorec: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Bod varu: 220 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9,8 °C
Hustota: 0,97 g/cm³
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007813
CAS číslo: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5560 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Titration with HClO4 97.0 to 103.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR