Tisk…
2,6-Xylidine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-m-xylene, 2,6-Dimethylaniline
A14512.0B A14512.22 A14512.36
A14512.0BEA 3780 CZK
A14512.0B A14512.22 A14512.36
2,6-Xylidine ≥99%
2,6-Xylidine
Purity: 99% CAS No.: 87-62-7 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.5600 Odour: Characteristic Melting Point: 11° Boiling Point: 216° Beilstein Reference: 636332 Merck Reference: 14,10084 UN No.: 1711 MDL No.: MFCD00007747
Vzorec: C₈H₁₁N
Bod varu: 216 °C
Bod tání: 11 °C
Hustota: 0,981
Bod vzplanutí: 91 °C (195 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007747
CAS číslo: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10084