Tisk…
2,6-Xylidine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-m-xylene, 2,6-Dimethylaniline
115940050 115941000 115945000 115940025
ACRO115940050EA 1090 CZK
ACRO115940050 ACRO115941000 ACRO115945000 ACRO115940025
2,6-Xylidine 99%
2,6-Xylidine
Vzorec: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Bod varu: 216 °C (760 mmHg)
Bod tání: 10…12 °C
Hustota: 0,98 g/cm³
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007747
CAS číslo: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5591 to 1.5611 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %