Tisk…
2,6-Diethylaniline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
165220010 165222500
ACRO165220010EA 4930 CZK
ACRO165220010 ACRO165222500
2,6-Diethylaniline 98%
2,6-Diethylaniline
Vzorec: C₁₀H₁₅N
Bod varu: 243 °C (1013 hPa)
Bod tání: 3…4 °C
Hustota: 0,9 g/cm³
Bod vzplanutí: 123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007753
CAS číslo: 579-66-8
EINECS: 209-445-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5446 to 1.5466 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %