2,6-Diisopropylaniline 90+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L10761.22
L10761.36
L10761.22EA
1130
CZK
L10761.22
L10761.36
2,6-Diisopropylaniline 90+%
2,6-Diisopropylaniline
Purity: 90+%
CAS No.: 24544-04-5
Molecular Formula: C12H19N
Formula Weight: 177.29
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.5330
Melting Point: -54°
Boiling Point: 254-257°
Beilstein Reference: 2208763
MDL No.: MFCD00008887
Vzorec:
C₁₂H₁₉N Bod varu: 254…257 °C Bod tání: –54 °C Hustota: 0,940 Bod vzplanutí: 125 °C (257 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008887 CAS číslo: 24544-04-5 EINECS: 246-305-4 |