2,4-Xylidine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
148570010
148571000
ACRO148570010EA
4640
CZK
ACRO148570010
ACRO148571000
2,4-Xylidine 99%
2,4-Xylidine
Vzorec:
C₈H₁₁N Bod varu: 218 °C (1013 hPa) Bod tání: 16 °C Hustota: 0,98 g/cm³ Bod vzplanutí: 90 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007738 CAS číslo: 95-68-1 EINECS: 202-440-0 UN: 1711 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,10217 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow to red-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |