Tisk…
2,3-Dimethylaniline for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2,3-Xylidine, 3-Amino-o-xylene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21222.0005 8.21222.0250
8.21222.0005EA 790 CZK
8.21222.0005 8.21222.0250
2,3-Dimethylaniline for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylaniline
Vzorec: C₈H₁₁N
MW: 121.18
Bod varu: 222
Bod tání: –15 °C
Hustota: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007732
CAS číslo: 87-59-2
EINECS: 201-755-0
UN: 1711
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10217
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1.5 g/l (20 °C)
Melting Point 2 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 224 °C
Vapor Pressure 0.13 hPa (25 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.5685 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1 - 2.7 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 545 °C