2,3-Xylidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,3-Xylidine, 3-Amino-o-xylene
A10918.0E
A10918.36
A10918.0EEA
11400
CZK
A10918.0E
A10918.36
2,3-Xylidine ≥98%
2,3-Dimethylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 87-59-2
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5680
Odour: Characteristic
Melting Point: 2-3°
Boiling Point: 221-222°
Beilstein Reference: 742174
Merck Reference: 14,10084
UN No.: 1711
MDL No.: MFCD00007732
Vzorec:
C₈H₁₁N MW: 121.18 Bod varu: 221…222 °C Bod tání: 2…3 °C Hustota: 0.992 Bod vzplanutí: 96 °C (204 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007732 CAS číslo: 87-59-2 EINECS: 201-755-0 UN: 1711 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,10217 |