Tisk…
2-Iodo-p-xylene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Iodo-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dimethyl-2-iodobenzene
L01055.09 L01055.18
L01055.09EA 3510 CZK
L01055.09 L01055.18
2-Iodo-p-xylene ≥98%
2-Iodo-p-xylene
Purity: 98+% CAS No.: 1122-42-5 Molecular Formula: C8H9I Formula Weight: 232.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5980 Boiling Point: 229-230° Beilstein Reference: 1905728 MDL No.: MFCD00013708
Vzorec: C₈H₉I
Bod varu: 229…230 °C
Hustota: 1,617
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013708
CAS číslo: 1122-42-5
EINECS: 214-347-2