Tisk…
4-Iodo-m-xylene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Dimethyliodobenzene, 1-Iodo-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-4-iodobenzene
A16878.09 A16878.18
A16878.09EA 1200 CZK
A16878.09 A16878.18
4-Iodo-m-xylene ≥98%
4-Iodo-m-xylene
Purity: 98% CAS No.: 4214-28-2 Molecular Formula: C8H9I Formula Weight: 232.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5980 Boiling Point: 231-232° Beilstein Reference: 1422602 MDL No.: MFCD00013706
Vzorec: C₈H₉I
Bod varu: 231…232 °C
Hustota: 1,628
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013706
CAS číslo: 4214-28-2
EINECS: 224-141-4