2-Fluoro-m-xylene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Fluoro-1,3-dimethylbenzene, 1-Fluoro-2,6-dimethylbenzene
A10424.06
A10424.14
A10424.06EA
1980
CZK
A10424.06
A10424.14
2-Fluoro-m-xylene ≥98%
2-Fluoro-m-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 443-88-9
Molecular Formula: C8H9F
Formula Weight: 124.16
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4790
Odour: Aromatic
Boiling Point: 147-148°
Beilstein Reference: 1857413
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039215
Vzorec:
C₈H₉F MW: 124.16 Bod varu: 147…148 °C Hustota: 0.988 Bod vzplanutí: 30 °C (86 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039215 CAS číslo: 443-88-9 EINECS: 207-144-5 UN: 1993 ADR: 3 III |