Tisk…
3-Fluoro-o-xylene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Fluoro-2,3-dimethylbenzene, 1,2-Dimethyl-3-fluorobenzene
A10637.06 A10637.14 A10637.22
A10637.06EA 1050 CZK
A10637.06 A10637.14 A10637.22
3-Fluoro-o-xylene ≥99%
3-Fluoro-o-xylene
Purity: 99% CAS No.: 443-82-3 Molecular Formula: C8H9F Formula Weight: 124.16 Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.4860 Odour: Aromatic Boiling Point: 147-148° Beilstein Reference: 2040955 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000323
Vzorec: C₈H₉F
Bod varu: 147…148 °C
Hustota: 0,992
Bod vzplanutí: 36 °C (96 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000323
CAS číslo: 443-82-3
EINECS: 207-140-3
UN: 1993
ADR: 3,III