Tisk…
2-Chloro-m-xylene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-1,3-dimethylbenzene, 1-Chloro-2,6-dimethylbenzene
A17867.14 A17867.22 A17867.36
A17867.14EA 2220 CZK
A17867.14 A17867.22 A17867.36
2-Chloro-m-xylene ≥98%
2-Chloro-m-xylene
Purity: 98% CAS No.: 6781-98-2 Molecular Formula: C8H9Cl Formula Weight: 140.61 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5270 Melting Point: -36° Boiling Point: 182-183° Beilstein Reference: 2040954 MDL No.: MFCD00000565
Vzorec: C₈H₉Cl
MW: 140.61
Bod varu: 182…183 °C
Bod tání: –36 °C
Hustota: 1.061
Bod vzplanutí: 63 °C (145 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000565
CAS číslo: 6781-98-2
EINECS: 229-843-4