Tisk…
α-Chloro-p-xylene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: alpha-Chloro-p-xylene, 4-Methylbenzyl chloride
110171000 110175000
ACRO110171000EA 1680 CZK
ACRO110171000 ACRO110175000
α-Chloro-p-xylene 98%
α-Chloro-p-xylene
Vzorec: C₈H₉Cl
MW: 140.61
Bod varu: 200
Bod tání: 4 °C
Hustota: 1.06 g/cm³
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000919
CAS číslo: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10224
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %