Tisk…

4-tert-Butyl-α-chlorotoluene 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: p-tert-Butylbenzyl chloride, 4-tert-Butylbenzyl chloride, p-tert-Butyl-α-chlorotoluene, 1-(tert-Butyl)-4-(chloromethyl)benzene

345490050 345490250
ACRO345490050EA 1260 CZK
ACRO345490050 ACRO345490250
4-tert-Butyl-α-chlorotoluene 97%
4-tert-Butyl-α-chlorotoluene
Vzorec: C₁₁H₁₅Cl
Bod varu: 98…103 °C (7 mmHg)
Hustota: 0,94 g/cm³
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000918
CAS číslo: 19692-45-6
EINECS: 243-228-8
UN: 1760
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5205 to 1.5225 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR