Tisk…
α-Chloro-m-xylene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
110160250 110161000
ACRO110160250EA 1450 CZK
ACRO110160250 ACRO110161000
α-Chloro-m-xylene 98%
α-Chloro-m-xylene
Vzorec: C₈H₉Cl
MW: 140.61
Bod varu: 196
Hustota: 1.064 g/cm³
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000909
CAS číslo: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10224
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5335 to 1.5365 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %