α-Chloro-o-xylene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Methylbenzyl chloride
110150250
110151000
110155000
ACRO110150250EA
809
CZK
ACRO110150250
ACRO110151000
ACRO110155000
α-Chloro-o-xylene 99%
α-Chloro-o-xylene
Vzorec:
C₈H₉Cl MW: 140.61 Bod varu: 197…199 °C (760 mmHg) Bod tání: –2 °C Hustota: 1.08 g/cm³ Bod vzplanutí: 73 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000899 CAS číslo: 552-45-4 EINECS: 209-013-8 UN: 3265 ADR: 8 II Merck Index: 12,10224 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5405 to 1.5425 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |