Tisk…
Roušky do čistých prostor, Kimtech™ M3
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
62451 62452
113-8143EA 6480 CZK
113-8143 113-8144
Roušky do čistých prostor, Kimtech™ M3
Masky Roušky pro čisté prostory
Plisované roušky prokazatelně filtrují částice a zabraňují kontaminaci.
  • Vnitřní obložení Thermabond poskytuje vysokou úroveň komfortu a dobrou prodyšnost Bez obsahu latexu a silikonu ke snížení rizika toxických reakcí, jako je kožní vyrážka
  • Vložený nosní most pro větší pohodlí a minimalizaci expozice
  • Vnější prodyšná vrstva je vyrobena z polyethylenu s nízkým obsahem vláken
  • Účinnost filtrace částic (PFE) >96,9%
Balení: Dvojité balení pro použití v čistých prostorech.