Tisk…
Lidocaine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ100
L7757-100G L7757-25G
SIALL7757-100GEA 5750 CZK
SIALL7757-100G SIALL7757-25G
Lidocaine, Sigma-Aldrich®
Lidocaine
Vzorec: C₁₄H₂₂N₂O
MW: 234.34
MDL Number: MFCD00026733
CAS číslo: 137-58-6
EINECS: 205-302-8