Tisk…
Lidocaine hydrochloride monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ200
L5647-100G L5647-15G
SIALL5647-100GEA 5400 CZK
SIALL5647-100G SIALL5647-15G
Lidocaine hydrochloride monohydrate, Sigma-Aldrich®
Lidocaine hydrochloride monohydrate
Vzorec: C₁₄H₂₃ClN₂O·1H₂O
MW: 270.8
MDL Number: MFCD00150329
CAS číslo: 6108-05-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III