Tisk…
2-Hydroxyiminopropiophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
I3502-10G I3502-50G
SIALI3502-10GEA 996 CZK
SIALI3502-10G SIALI3502-50G
2-Hydroxyiminopropiophenone, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyiminopropiophenone
Vzorec: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
MDL Number: MFCD00002115
CAS číslo: 119-51-7
EINECS: 204-329-2