4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
H38004-25G
H38004-5G
SIALH38004-25GEA
0
CZK
SIALH38004-25G
SIALH38004-5G
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002231 CAS číslo: 876-02-8 EINECS: 212-880-5 |