Tisk…
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
H38004-25G H38004-5G
SIALH38004-25GEA 0 CZK
SIALH38004-25G SIALH38004-5G
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
MDL Number: MFCD00002231
CAS číslo: 876-02-8
EINECS: 212-880-5