N-(2-Hydroxyethyl)morpholine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
H28203-100G
H28203-250G
H28203-5G
SIALH28203-100GEA
1100
CZK
SIALH28203-100G
SIALH28203-250G
SIALH28203-5G
N-(2-Hydroxyethyl)morpholine, Sigma-Aldrich®
N-(2-Hydroxyethyl)morpholine
Vzorec:
C₆H₁₃NO₂ |
MDL Number:
MFCD00006180 CAS číslo: 622-40-2 EINECS: 210-734-5 |