Tisk…
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Fluoro-7-nitro-[2,1,3]-benzoxadiazole, NBD-F
M-Clarity™ quality level = MQ100
F5883-25MG F5883-50MG F5883-5MG
SIALF5883-25MGEA 26360 CZK
SIALF5883-25MG SIALF5883-50MG SIALF5883-5MG
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Vzorec: C₆H₂FN₃O₃
MW: 183,1 g/mol
MDL Number: MFCD00010196
CAS číslo: 29270-56-2