4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Fluoro-7-nitro-[2,1,3]-benzoxadiazole, NBD-F
M-Clarity™ quality level = MQ100
F5883-25MG
F5883-50MG
F5883-5MG
SIALF5883-25MGEA
26360
CZK
SIALF5883-25MG
SIALF5883-50MG
SIALF5883-5MG
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Vzorec:
C₆H₂FN₃O₃ MW: 183,1 g/mol |
MDL Number:
MFCD00010196 CAS číslo: 29270-56-2 |