Tisk…
L(+)-Citrulline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C7629-100G C7629-10MG C7629-1G C7629-1KG C7629-25G C7629-500G C7629-5G
SIALC7629-100GEA 22970 CZK
SIALC7629-100G SIALC7629-10MG SIALC7629-1G SIALC7629-1KG SIALC7629-25G SIALC7629-500G SIALC7629-5G
L(+)-Citrulline, Sigma-Aldrich®
L(+)-Citrulline
Vzorec: C₆H₁₃N₃O₃
MDL Number: MFCD00064397
CAS číslo: 372-75-8
EINECS: 206-759-6