Tisk…
2-Chloroethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C40200-100G C40200-5G
SIALC40200-100GEA 1390 CZK
SIALC40200-100G SIALC40200-5G
2-Chloroethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethylammonium chloride
Vzorec: C₂H₇Cl₂N
MDL Number: MFCD00012887
CAS číslo: 870-24-6
EINECS: 212-793-2
UN: 3261
ADR: 8,III