Tisk…
ε-Kaprolaktam, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Azepan-2-one, 2-Oxohexamethyleneimine, 6-Aminocaproic acid lactam
M-Clarity™ quality level = MQ200
C2204-1KG C2204-250G C2204-5G
SIALC2204-1KGEA 1840 CZK
SIALC2204-1KG SIALC2204-250G SIALC2204-5G
ε-Kaprolaktam, Sigma-Aldrich®
ε-Kaprolaktam
Vzorec: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
MDL Number: MFCD00006936
CAS číslo: 105-60-2
EINECS: 203-313-2