Benzoin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
B8681-100G
B8681-500G
SIALB8681-100GEA
1110
CZK
SIALB8681-100G
SIALB8681-500G
Benzoin, Sigma-Aldrich®
Benzoin
Vzorec:
C₁₄H₁₂O₂ MW: 212,25 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004496 CAS číslo: 119-53-9 EINECS: 204-331-3 |