Tisk…
N-(3-Aminopropyl)morpholine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-(4-Morpholinyl)propylamine, 3-Morpholinopropan-1-amine, 3-Morpholino propylamine
A9028-100ML A9028-500ML
SIALA9028-100MLEA 1950 CZK
SIALA9028-100ML SIALA9028-500ML
N-(3-Aminopropyl)morpholine, Sigma-Aldrich®
N-(3-Aminopropyl)morpholine
Vzorec: C₇H₁₆N₂O
MW: 144.22
MDL Number: MFCD00006184
CAS číslo: 123-00-2
EINECS: 204-590-2