Tisk…
4-Aminomorpholine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: N-Aminomorpholine
M-Clarity™ quality level = MQ100
A66308-10G A66308-25G
SIALA66308-10GEA 3330 CZK
SIALA66308-10G SIALA66308-25G
4-Aminomorpholine, Sigma-Aldrich®
4-Aminomorpholine
Vzorec: C₄H₁₀N₂O
MDL Number: MFCD00006174
CAS číslo: 4319-49-7
EINECS: 224-347-4