Tisk…
N-(2-Aminoethyl)morpholine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A55004-100G A55004-25G A55004-5G
SIALA55004-100GEA 7020 CZK
SIALA55004-100G SIALA55004-25G SIALA55004-5G
N-(2-Aminoethyl)morpholine, Sigma-Aldrich®
N-(2-Aminoethyl)morpholine
Vzorec: C₆H₁₄N₂O
MDL Number: MFCD00006182
CAS číslo: 2038-03-1
EINECS: 218-011-6
UN: 2923
ADR: 8,II