Tisk…
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
95889-25G-F 95889-5G-F
SIAL95889-25G-FEA 12240 CZK
SIAL95889-25G-F SIAL95889-5G-F
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
MDL Number: MFCD00671660
CAS číslo: 41851-59-6
UN: 2735
ADR: 8,III