Síran amonný 2 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
76399-100ML-F
76399-10ML-F
SIAL76399-100ML-FEA
8710
CZK
SIAL76399-100ML-F
SIAL76399-10ML-F
Síran amonný 2 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Síran amonný
Vzorec:
(NH₄)₂SO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003391 CAS číslo: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 |