(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(R)-(+)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine, (R)-1-(4-Fluorophenyl)ethanamine
727024-25G
727024-5G
SIAL727024-25GEA
0
CZK
SIAL727024-25G
SIAL727024-5G
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Vzorec:
C₈H₁₀FN MW: 139,17 g/mol |
MDL Number:
MFCD03093090 CAS číslo: 374898-01-8 |