Tisk…
(R)-(+)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (R)-1-(4-Methoxyphenyl)ethan-1-amine, (R)-(+)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
726842-100G 726842-25G
SIAL726842-100GEA 24480 CZK
SIAL726842-100G SIAL726842-25G
(R)-(+)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO
MDL Number: MFCD00671659
CAS číslo: 22038-86-4