Tisk…
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (R)-(+)-α-Phenylethylamine, (R)-(+)-1-Phenylethylamine, D(+)-α-Methylbenzylamine
726621-100G 726621-500G
SIAL726621-100GEA 4810 CZK
SIAL726621-100G SIAL726621-500G
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Bod varu: 180 °C (1013 hPa)
Bod tání: 32,5 °C
Hustota: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064405
CAS číslo: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
Merck Index: 12,06106