(S)-(-)-α-Methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(S)-(-)-1-Phenylethylamine, (S)-(-)-α-Phenylethylamine, L(-)-α-Methylbenzylamine
726583-100G
726583-500G
SIAL726583-100GEA
6570
CZK
SIAL726583-100G
SIAL726583-500G
(S)-(-)-α-Methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-α-Methylbenzylamine
Vzorec:
C₈H₁₁N MW: 121,18 g/mol Bod varu: 187 °C (1013 hPa) Bod tání: –10 °C Hustota: 0,95 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064406 CAS číslo: 2627-86-3 EINECS: 220-098-0 Merck Index: 12,06106 |