3-Aminobenzylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
alpha-Amino-m-toluidine, 3-(Aminomethyl)aniline
721492-25G
721492-5G
SIAL721492-25GEA
0
CZK
SIAL721492-25G
SIAL721492-5G
3-Aminobenzylamin, Sigma-Aldrich®
3-Aminobenzylamin
Vzorec:
C₇H₁₀N₂ MW: 122,17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00078355 CAS číslo: 4403-70-7 EINECS: 412-230-2 |