Tisk…
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
676357-1G 676357-5G
SIAL676357-1GEA 0 CZK
SIAL676357-1G SIAL676357-5G
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₆FNO₃
MW: 183,14 g/mol
MDL Number: MFCD00115369
CAS číslo: 400-93-1