2-Methoxyphenethyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-(2-Bromoethyl)-2-methoxybenzene
655031-1G
655031-5G
SIAL655031-1GEA
2130
CZK
SIAL655031-1G
SIAL655031-5G
2-Methoxyphenethyl bromide, Sigma-Aldrich®
2-Methoxyphenethyl bromide
Vzorec:
C₉H₁₁BrO MW: 215,09 g/mol |
MDL Number:
MFCD07369785 CAS číslo: 36449-75-9 |