Tisk…
2-Methoxyphenethyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(2-Bromoethyl)-2-methoxybenzene
655031-1G 655031-5G
SIAL655031-1GEA 2130 CZK
SIAL655031-1G SIAL655031-5G
2-Methoxyphenethyl bromide, Sigma-Aldrich®
2-Methoxyphenethyl bromide
Vzorec: C₉H₁₁BrO
MW: 215,09 g/mol
MDL Number: MFCD07369785
CAS číslo: 36449-75-9