2-Fluorophenethyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-(2-Bromoethyl)-2-fluorobenzene
655023-1G
655023-5G
SIAL655023-1GEA
2570
CZK
SIAL655023-1G
SIAL655023-5G
2-Fluorophenethyl bromide, Sigma-Aldrich®
2-Fluorophenethyl bromide
Vzorec:
C₈H₈BrF MW: 203,05 g/mol |
MDL Number:
MFCD04117466 CAS číslo: 91319-54-9 |