Tisk…
3-Bromophenethyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Bromo-3-(2-bromoethyl)benzene
653802-10G 653802-1G
SIAL653802-10GEA 9260 CZK
SIAL653802-10G SIAL653802-1G
3-Bromophenethyl bromide, Sigma-Aldrich®
3-Bromophenethyl bromide
Vzorec: C₈H₈Br₂
MW: 263,96 g/mol
MDL Number: MFCD07784359
CAS číslo: 40422-70-6