Tisk…
3,4-Dimethoxyphenethyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
653675-1G 653675-5G
SIAL653675-1GEA 1810 CZK
SIAL653675-1G SIAL653675-5G
3,4-Dimethoxyphenethyl bromide, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethoxyphenethyl bromide
Vzorec: C₁₀H₁₃BrO₂
CAS číslo: 40173-90-8