Tisk…
4-(4-Bromophenyl)morpholine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
591777-25G 591777-5G
SIAL591777-25GEA 6920 CZK
SIAL591777-25G SIAL591777-5G
4-(4-Bromophenyl)morpholine, Sigma-Aldrich®
4-(4-Bromophenyl)morpholine
Vzorec: C₁₀H₁₂BrNO
MDL Number: MFCD04112483
CAS číslo: 30483-75-1