3,4-Dichlorophenethylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
560421-1G
560421-5G
SIAL560421-1GEA
4270
CZK
SIAL560421-1G
SIAL560421-5G
3,4-Dichlorophenethylamine, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorophenethylamine
Vzorec:
C₈H₉Cl₂N MW: 190,07 g/mol |
MDL Number:
MFCD00060617 CAS číslo: 21581-45-3 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)