Tisk…
3,4-Dichlorophenethylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
560421-1G 560421-5G
SIAL560421-1GEA 4270 CZK
SIAL560421-1G SIAL560421-5G
3,4-Dichlorophenethylamine, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorophenethylamine
Vzorec: C₈H₉Cl₂N
MW: 190,07 g/mol
MDL Number: MFCD00060617
CAS číslo: 21581-45-3