Tisk…
2,6-Dichlorophenethylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(2-Aminoethyl)-1,3-dichlorobenzene, 1-Amino-2-(2,6-dichlorophenyl)ethane, 2-(2,6-Dichlorophenyl)ethylamine, 2,6-Dichlorophenethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
560413-1G 560413-5G
SIAL560413-1GEA 3350 CZK
SIAL560413-1G SIAL560413-5G
2,6-Dichlorophenethylamine, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorophenethylamine
Vzorec: C₈H₉Cl₂N
MW: 190,07 g/mol
MDL Number: MFCD00060612
CAS číslo: 14573-23-0