4-Methylbenzamidoxime, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
N-Hydroxy-4-methylbenzimidamide
M-Clarity™ quality level = MQ100
548707-1G
548707-5G
SIAL548707-1GEA
1380
CZK
SIAL548707-1G
SIAL548707-5G
4-Methylbenzamidoxime, Sigma-Aldrich®
4-Methylbenzamidoxime
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O MW: 150,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00019952 CAS číslo: 19227-13-5 |