Tisk…
4-Methylbenzamidoxime, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: N-Hydroxy-4-methylbenzimidamide
M-Clarity™ quality level = MQ100
548707-1G 548707-5G
SIAL548707-1GEA 1380 CZK
SIAL548707-1G SIAL548707-5G
4-Methylbenzamidoxime, Sigma-Aldrich®
4-Methylbenzamidoxime
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
MDL Number: MFCD00019952
CAS číslo: 19227-13-5