3,4-Dimethylbenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A19260.14
A19260.22
A19260.36
A19260.14EA
1560
CZK
A19260.14
A19260.22
A19260.36
3,4-Dimethylbenzoic acid ≥98%
3,4-Dimethylbenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 619-04-5
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Odour: Odourless
Melting Point: 164-167°
Beilstein Reference: 907267
MDL No.: MFCD00002524
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ Bod varu: 295 °C (1013 hPa) Bod tání: 164…167 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002524 CAS číslo: 619-04-5 EINECS: 210-576-7 |